Documentos Principais
41687
Sigma-Aldrich
N-Succinimidyl 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononanoate
>95%
Sinônimo(s):
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluor-nonansäure-N-succinimidylester, N-Succinimidyl 2H,2H,3H,3H-perfluorononanoate, N-Succinimidyl 3-(perfluorohexyl)propionate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H8F13NO4
Número CAS:
Peso molecular:
489.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
>95%
pf
127-131 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C13H8F13NO4/c14-8(15,4-3-7(30)31-27-5(28)1-2-6(27)29)9(16,17)10(18,19)11(20,21)12(22,23)13(24,25)26/h1-4H2
chave InChI
ATDSDUMFZUDFRA-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)