415936
3,4-Dihydro-2(1H)-quinolinone
98%
Sinônimo(s):
Hydrocarbostyril
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
165-167 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H9NO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10-9/h1-4H,5-6H2,(H,10,11)
chave InChI
TZOYXRMEFDYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?