Documentos Principais
415715
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14N2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
199.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +24°, c = 1 in H2O
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.N[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m0../s1
chave InChI
STZHBULOYDCZET-KLXURFKVSA-N
Aplicação
This diamine and its antipode are important building blocks in the synthesis of pharmaceuticals.[1][2][3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
5-Hydroxytryptamine receptor subtypes.
S J Peroutka
Annual review of neuroscience, 11, 45-60 (1988-01-01)
Langlois, M. et al.
Synthetic Communications, 22, 1895-1895 (1992)
5-HT3 receptors.
G J Kilpatrick et al.
Medicinal research reviews, 10(4), 441-475 (1990-10-01)