414840
4-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
223-225 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1n[nH]cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H3N3O4/c8-4(9)3-2(7(10)11)1-5-6-3/h1H,(H,5,6)(H,8,9)
chave InChI
ZMAXXOYJWZZQBK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?