Documentos
413194
Sigma-Aldrich
N-(1-Acetyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-2-dodecylsuccinimide
Sinônimo(s):
1-(1-Acetyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-3-dodecyl-2,5-pyrrolidinedione, 1-Acetyl-4-(3-dodecyl-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H48N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
448.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
pb
222 °C (lit.)
densidade
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC1CC(=O)N(C2CC(C)(C)N(C(C)=O)C(C)(C)C2)C1=O
InChI
1S/C27H48N2O3/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-18-24(31)28(25(22)32)23-19-26(3,4)29(21(2)30)27(5,6)20-23/h22-23H,7-20H2,1-6H3
chave InChI
VXTRPEFUPWORNH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Tarick J El-Baba et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(11), 1175-1184 (2014-04-25)
New inlet and vacuum ionization methods provide advantages of specificity, simplicity and speed for the analysis of synthetic polymers and polymer additives directly from surfaces such as fibers using mass spectrometry (MS) on different commercial mass spectrometers (Waters SYNAPT G2