Documentos Principais
41304
Sigma-Aldrich
(R)-α-Methyl-2-pyridinemethanol
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
(R)-1-(2-Pyridyl)-ethanol, (R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
123.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]/D +62.0±2.0°, c = 1 in ethanol
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (GC)
índice de refração
n20/D 1.528
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)c1ccccn1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-6,9H,1H3/t6-/m1/s1
chave InChI
PPHIIIRFJKDTLG-ZCFIWIBFSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)