Documentos
412848
Sigma-Aldrich
Dodecyl and tetradecyl glycidyl ethers
technical grade
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
forma
liquid
Peso eq.
≥0.32
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCOCC1CO1.CCCCCCCCCCCCCOCC2CO2.CCCCCCCCCCCCCCOCC3CO3
InChI
1S/C17H34O2.C16H32O2.C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-15-17-16-19-17;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-14-16-15-18-16;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-15-14-17-15/h17H,2-16H2,1H3;16H,2-15H2,1H3;15H,2-14H2,1H3
chave InChI
CKNWGKWITWNVEY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Dodecyl and tetradecyl glycidyl ethers participates in the synthesis of high molecular weight poly(ethylene oxide)-b-poly(alkylglycidyl ether) diblock copolymers.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Core-corona nanoparticles formed by high molecular weight poly (ethylene oxide)-b-poly (alkylglycidyl ether) diblock copolymers.
Petrov P, et al.
Polymer, 43(25), 6641-6651 (2002)