Documentos
412651
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N bromide
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
15NH4Br
Número CAS:
Peso molecular:
98.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
forma
solid
pf
452 °C (subl.) (lit.)
densidade
2.454 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[15NH3].Br
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
chave InChI
SWLVFNYSXGMGBS-IEOVAKBOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3