Ensaio
97%
pf
119-120 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(C)c1ccc(O)c(N)c1
InChI
1S/C11H17NO/c1-4-11(2,3)8-5-6-10(13)9(12)7-8/h5-7,13H,4,12H2,1-3H3
chave InChI
APOFDNKYFPDSLE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3