412562
(S)-(−)-1,2-Diaminopropane dihydrochloride
99%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-Propylenediamine dihydrochloride, (S)-1,2-Propanediamine dihydrochloride
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]22/D −4°, c = 20 in H2O
pf
227-229 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.C[C@H](N)CN
InChI
1S/C3H10N2.2ClH/c1-3(5)2-4;;/h3H,2,4-5H2,1H3;2*1H/t3-;;/m0../s1
chave InChI
AEIAMRMQKCPGJR-QTNFYWBSSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?