Documentos
412007
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methoxyphenol
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(OCH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
158.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
pf
41-44 °C (lit.)
densidade
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7ClO2/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,1H3
chave InChI
GNVRRKLFFYSLGT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
C E Milliken et al.
Applied and environmental microbiology, 70(1), 385-392 (2004-01-09)
The synthesis and degradation of anthropogenic and natural organohalides are the basis of a global halogen cycle. Chlorinated hydroquinone metabolites (CHMs) synthesized by basidiomycete fungi and present in wetland and forest soil are constituents of that cycle. Anaerobic dehalogenating bacteria