Documentos Principais
411558
Sigma-Aldrich
Lithium isopropoxide solution
1.0 M in hexanes
Sinônimo(s):
Lithium 2-propanolate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHOLi
Número CAS:
Peso molecular:
66.03
Beilstein:
3618614
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Formulário
liquid
adequação da reação
core: lithium
concentração
1.0 M in hexanes
p.e.
68-72 °C
densidade
0.69 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
chave InChI
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-16.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-27 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)