Documentos Principais
411086
Sigma-Aldrich
1′,3′-Dihydrospiro[cyclohexane-1,2′-[2H]imidazo[4,5-b]pyridine]
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15N3
Número CAS:
Peso molecular:
189.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
216-220 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC2(CC1)Nc3cccnc3N2
InChI
1S/C11H15N3/c1-2-6-11(7-3-1)13-9-5-4-8-12-10(9)14-11/h4-5,8,13H,1-3,6-7H2,(H,12,14)
chave InChI
OUKQLJBANRHVIM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1′,3′-Dihydrospiro[cyclohexane-1,2′-[2H]imidazo[4,5-b]pyridine]is a heterocyclic building block.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)