Key Documents
410691
Sigma-Aldrich
tert-Butyl(dibromomethyl)dimethylsilane
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CSi(CH3)2CHBr2
Número CAS:
Peso molecular:
288.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.506 (lit.)
pb
60 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)C(Br)Br
InChI
1S/C7H16Br2Si/c1-7(2,3)10(4,5)6(8)9/h6H,1-5H3
chave InChI
XINIZQRUNWPXNM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)