409928
N,N-Dimethyl-o-toluidine
99%
Sinônimo(s):
2,N,N-Trimethylaniline, 2-Methyl-N,N-dimethylaniline, N,N,2-Trimethylaniline, N,N,2-Trimethylbenzenamine, N,N-Dimethyl-2-methylaniline, N,N-Dimethyl-o-methylaniline, o-Methyl-N,N-dimethylaniline, o-Methyldimethylaniline
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.525 (lit.)
p.e.
76 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H13N/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
chave InChI
JDEJGVSZUIJWBM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?