Documentos Principais
409057
Sigma-Aldrich
Ruthenium(III) nitrosyl chloride hydrate
Sinônimo(s):
Ruthenium nitroso chloride
About This Item
Fórmula linear:
Ru(NO)Cl3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
237.44 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: ruthenium
pf
180 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl[Ru](Cl)(Cl)N=O
InChI
1S/3ClH.NO.H2O.Ru/c;;;1-2;;/h3*1H;;1H2;/q;;;-1;;+4/p-3
chave InChI
GNLMLMMBIPQTRQ-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)