Key Documents
406988
Sigma-Aldrich
3,6-Dioxaoctanedioic acid
About This Item
Fórmula linear:
(-CH2OCH2CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
178.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)COCCOCC(O)=O
Embalagem
Packaged in glass bottles