406597
Poly[(phenyl isocyanate)-co-formaldehyde]
average Mn ~400
Sinônimo(s):
PMDI, Polymethylene polyphenyl isocyanate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
8.6 (vs air)
Formulário
liquid
atividade específica
~3.2 isocyanate groups/molecule
peso molecular
average Mn ~400
índice de refração
n20/D 1.634
viscosidade
1,800 cP(25 °C)(lit.)
p.e.
392 °C/5 mmHg
densidade
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C([H])=O.O=C=Nc1ccccc1
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system, Respiratory system,Eyes,Lungs
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?