Ensaio
99%
pb
70 °C/2 mmHg (lit.)
pf
45-47 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C4H3F3N2/c5-4(6,7)3-1-2-8-9-3/h1-2H,(H,8,9)
chave InChI
PYXNITNKYBLBMW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3