405760
Ethyl 2-oxo-1-cyclooctanecarboxylate
97%
About This Item
Fórmula linear:
(O=)C8H13CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
196.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.483 (lit.)
p.e.
85-87 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1CCCCCCC1=O
InChI
1S/C11H18O3/c1-2-14-11(13)9-7-5-3-4-6-8-10(9)12/h9H,2-8H2,1H3
chave InChI
OJCDCHCBNASPBS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl 2-oxo-1-cyclooctanecarboxylate (2-carbethoxycyclooctanone) is a β-keto ester. It undergoes Michael addition with 3-buten-2-one (methyl vinyl ketone, MVK) in the presence of potassium bis(1,2-benzenediolato)phenylsilicate to afford the corresponding 1,4-adduct. It can be synthesized from cycloheptanone. Its boiling point, density and refractive index have been determined.
Aplicação
Ethyl 2-oxo-1-cyclooctanecarboxylate (2-carbethoxycyclooctanone) may be used in the synthesis of 2-carbethoxy-2-cyclooctenone.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Pentacoordinate Organosilicate-Catalyzed Michael Addition of ?-Keto Esters to 3-Buten-2-one.
Tateiwa J-U and Hosomi A.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(8), 1445-1448 (2001)
Activated cyclooctenones are effective dienophiles.
Liu HJ, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 75(6), 899-912 (1997)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 336-336 (2015)