Documentos Principais
405337
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
Sinônimo(s):
Lanthanum(III) triflate
About This Item
Fórmula linear:
(CF3SO3)3La · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
586.11 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
composição
Degree of hydration, 8-9
adequação da reação
core: lanthanum
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O.[La+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.La.H2O/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);;1H2/q;;;+3;/p-3
chave InChI
CTIQOTSXSWQWHG-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Catalyst for synthesis of aziridine
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)