Documentos Principais
405078
Sigma-Aldrich
2,2′-Bi(3-hydroxy-1,4-naphthoquinone)
98%
Sinônimo(s):
Lawsone dimer
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H10O6
Número CAS:
Peso molecular:
346.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
250 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C(=O)c2ccccc2C1=O)C3=C(O)C(=O)c4ccccc4C3=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)