Key Documents
404942
Sigma-Aldrich
Copper(II) formate hydrate
97%
Sinônimo(s):
Cupric formate hydrate, Formic acid copper(II) salt hydrate
About This Item
Fórmula linear:
(HCO2)2Cu · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
153.58 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
O.[H]C(=O)O[Cu]OC([H])=O
InChI
1S/2CH2O2.Cu.H2O/c2*2-1-3;;/h2*1H,(H,2,3);;1H2/q;;+2;/p-2
chave InChI
NOHDJXFJXJZYGO-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3