Documentos Principais
40451
Sigma-Aldrich
Bis(tert-butylcyclohexyl) peroxydicarbonate
technical, ≥90% (RT)
Sinônimo(s):
Perkadox 16
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H38O6
Número CAS:
Peso molecular:
398.53
Beilstein:
2176683
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Ensaio
≥90% (RT)
forma
solid
Impurezas
≥3% Oxygen (active)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C1CCC(CC1)OC(=O)OOC(=O)OC2CCC(CC2)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H38O6/c1-21(2,3)15-7-11-17(12-8-15)25-19(23)27-28-20(24)26-18-13-9-16(10-14-18)22(4,5)6/h15-18H,7-14H2,1-6H3
chave InChI
NOBYOEQUFMGXBP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Initiator for the polymerization of acrylic esters
Armazenamento e estabilidade
Warning: these products are subject to the Explosives Act and must be transported refrigerated - additional costs for transport will apply.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Org. Perox. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
R Buijs et al.
Stain technology, 58(3), 135-141 (1983-05-01)
An improved routine method for embedding tissue, especially hard tissue, in polymethyl methacrylate (pMMA) is described. The improvements were: the final dehydration step before MMA infiltration was performed with methanol in a Soxhlet apparatus; the stabilizer hydroquinone was not extracted