40409
3,7-Dimethyluric acid
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,7-Dimethyl-2,6,8-trihydroxypurine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
pf
≥300 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)NC(=O)C2=C1NC(=O)N2C
InChI
1S/C7H8N4O3/c1-10-3-4(8-6(10)13)11(2)7(14)9-5(3)12/h1-2H3,(H,8,13)(H,9,12,14)
chave InChI
HMLZLHKHNBLLJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?