Documentos Principais
403490
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylsilane
95%
Sinônimo(s):
Diphenylchlorosilane
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2SiHCl
Número CAS:
Peso molecular:
218.75
Beilstein:
2937164
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.578 (lit.)
pb
143 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClSi/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
chave InChI
VTMOWGGHUAZESJ-UHFFFAOYSA-N
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)