403091
Vinyl benzoate
≥99%, contains <=20 ppm Hydroquinone and/or <=50 ppm MEHQ as stabilizer
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.4 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.529 (lit.)
pb
95-96 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
chave InChI
KOZCZZVUFDCZGG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter