40280
Ácido nítrico
semiconductor grade MOS PURANAL™ (Honeywell 17920), ≥69%
Sinônimo(s):
Nital
About This Item
Produtos recomendados
grau
semiconductor grade MOS PURANAL™ (Honeywell 17920)
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥69%
Certificado de análise (CofA)
specification on request
cor
colorless
pb
120.5 °C (lit.)
densidade
1.400 g/cm3 at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?