40216
Hidróxido de potássio
semiconductor grade PURANAL™ (Honeywell 17851)
Sinônimo(s):
Potassa cáustica
About This Item
Produtos recomendados
grau
semiconductor grade PURANAL™ (Honeywell 17851)
pressão de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
Ensaio
≥86%
forma
solid
Certificado de análise (CofA)
specification on request
pf
361 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 1120 g/L
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?