Documentos Principais
67109
Supelco
Potassium hydroxide solution
4 M, eluent concentrate for IC
About This Item
Fórmula linear:
KOH
Número CAS:
Peso molecular:
56.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352320
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
concentração
4 M in H2O
4 M
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What is the Fluoride, Chloride, Sulfate anions specification for this 4M KOH solution?
    1 answer
    1. The trace analysis of this product does not include Fluoride. The maximum amount allowable for Chloride and Sulfate are 40 mg/Kg and 20 mg/Kg, respectively. These values are reported on a lot-by-lot basis. Please see the link below to access a sample of lot-specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/67109#product-documentation