Documentos
401706
Sigma-Aldrich
Tetraethylgermanium
99%
About This Item
Fórmula linear:
Ge(C2H5)4
Número CAS:
Peso molecular:
188.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
pb
163-164 °C (lit.)
densidade
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[Ge](CC)(CC)CC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup