401552
Calcium pyrophosphate
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Dicalcium pyrophosphate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
forma
powder
pf
1353 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble(lit.)
densidade
3.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Ca.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+2;/p-4
chave InChI
JUNWLZAGQLJVLR-UHFFFAOYSA-J
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1