Documentos
398497
Sigma-Aldrich
Potassium hexachlororhodate(III)
Sinônimo(s):
Tripotassium hexachlororhodate(3-)
About This Item
Fórmula linear:
K3RhCl6
Número CAS:
Peso molecular:
432.92
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[K+].Cl[Rh-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.3K.Rh/h6*1H;;;;/q;;;;;;3*+1;+3/p-6
chave InChI
OTOHACXAQUCHJO-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3