Documentos Principais
39785
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1-hydroxybenzotriazole dihydrate
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Cl-HOBt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4ClN3O · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
205.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Impurezas
~17.5% water
pf
190-195 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.On1nnc2ccc(Cl)cc12
Atenção
For safe storage and transport the material was desensitized with two equivalents of water
Outras notas
Reagent to suppress racemization in peptide coupling, which is not toxic.
Pictogramas
Exploding BombExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Expl. 1.3
Código de classe de armazenamento
1 - Explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Spec. Chem., July/August, 2-2 (2002)