Documentos Principais
396591
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenylacetic acid
99%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 477,00
R$ 477,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 477,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3SC6H4CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
182.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 477,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
97-98 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
AHMLFHMRRBJCRM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
TiO2 photocatalytic one-electron oxidation of 4-(methylthio)phenylacetic acid has been reported by time-resolved diffuse reflectance spectroscopy.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Influences of adsorption on TiO2 photocatalytic one-electron oxidation of aromatic sulfides studied by time-resolved diffuse reflectance spectroscopy.
Tachikawa T, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(19), 5859-5866 (2004)