Documentos
396168
Sigma-Aldrich
Strontium zirconate
powder, 10 μm
About This Item
Fórmula linear:
SrZrO3
Número CAS:
Peso molecular:
226.84
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zirconium
tamanho de partícula
10 μm
cadeia de caracteres SMILES
[Sr++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/3O.Sr.Zr/q;2*-1;+2;
chave InChI
FCCTVDGKMTZSPU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3