Documentos Principais
39599
Sigma-Aldrich
Z-DL-β-Homoalanine
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Z-3-Aminobutyric acid, Z-DL-β-Homoala-OH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15NO4
Número CAS:
Peso molecular:
237.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Nome do produto
Z-DL-β-Homoalanine, ≥98.0% (HPLC)
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(CC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO4/c1-9(7-11(14)15)13-12(16)17-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,16)(H,14,15)
chave InChI
HYWJKPFAIAWVHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)