39579
2,5-Dimethyl-1,4-benzoquinone
≥98.0%
Sinônimo(s):
2,5-Dimethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dimethyl-p-benzoquinone, 2,5-Dimethyl-p-quinone, 2,5-Dimethylbenzoquinone, 2,5-Xyloquinone, 3,6-Dimethyl-p-benzoquinone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0%
pf
123-125 °C
solubilidade
toluene: soluble 0.5 g/10 mL, clear to faintly turbid, yellow to brown
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)C(C)=CC1=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
chave InChI
MYKLQMNSFPAPLZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?