Documentos Principais
394556
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenethyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
191.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.566 (lit.)
p.e.
119 °C/0.8 mmHg (lit.)
densidade
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2O/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5,11H,3-4H2
chave InChI
JIJGKPVJAALUQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,4-Dichlorophenethyl alcohol is a phenethyl alcohol derivative. Its selective electrocatalytic dehalogenation over Pd-loaded felt cathode has been investigated.[1]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dechlorination of chloroaromatics by electrocatalytic reduction over palladium-loaded carbon felt at room temperature.
Tsyganok AI, et al
Chemosphere, 39(11), 1819-1831 (1999)