Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
100-103 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amide
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CCCNC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c1-2-7-11-10(13)8-3-5-9(6-4-8)12(14)15/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,13)
chave InChI
MDRVSZJDSUDYGP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?