392650
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide
99%
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
pf
180-182 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)NC(C)(C)C(=C1)C(N)=O
InChI
1S/C9H16N2O/c1-8(2)5-6(7(10)12)9(3,4)11-8/h5,11H,1-4H3,(H2,10,12)
chave InChI
ACFYUJLIWIDSFM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?