Documentos Principais
391875
Sigma-Aldrich
(Dimethylaminomethylene)dimethylammonium chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCH=N(CH3)2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
136.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
130-139 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[H]\C(N(C)C)=[N+](\C)C
InChI
1S/C5H13N2.ClH/c1-6(2)5-7(3)4;/h5H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
BPBLGCSAYMJJJW-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
(Dimethylaminomethylene)dimethylammonium chloride is an amidine derivative.
Aplicação
(Dimethylaminomethylene)dimethylammonium chloride (N,N,N′,N′-tetramethylformamidinium chloride) may be used in the synthesis of the following:
  • aminomethylene hydantoins[1]
  • thiohydantoins[1]
  • 2,2′-o-phenyl­enebis(1,3-di­meth­ylguanidine)[2]
  • N,N-dimethylformamide di-tert-butyl acetal[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of 5-chloromethylene hydantoins and thiohydantoins.
Cernak T A and Gleason J L.
Heterocycles, 71(1), 117-134 (2007)
Robert HD
Carboxylic Ortho Acid Derivatives: Preparation and Synthetic Applications (Academic press), 14, 423-423 null
2, 2'-o-Phenylenebis (1,3-dimethylguanidine).
Kawahata M, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(8), 3301-3302 (2006)