Documentos
390011
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluoronickelate(IV)
99%
Sinônimo(s):
Potassium nickel(IV) fluoride
About This Item
Fórmula linear:
K2NiF6
Número CAS:
Peso molecular:
250.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: nickel
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].F[Ni--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Ni/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
chave InChI
DNNIPLGVOQXCHW-UHFFFAOYSA-H
Aplicação
Precursor for the powerful oxidizing and fluorinating agents NiF4 and NiF3.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Piridina anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
270970
Piridina
Zemva, B. et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 10025-10025 (1995)