Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.51 (lit.)
p.e.
210-212 °C/767 mmHg (lit.)
pf
27.5 °C (lit.)
densidade
1.985 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(Cl)(Br)C(O)=O
InChI
1S/C2H2BrClO2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
chave InChI
GEHJBWKLJVFKPS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?