Documentos Principais
389129
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine-co-ethylvinylbenzene), cross-linked
25 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
reticulação
25 % cross-linked with divinylbenzene
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1ccncc1
Descrição geral
Molar Ratio VP: EVB: DVB(5.5:1.3:1.92)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Divinylbenzene technical grade, 80%
Sigma-Aldrich
414565
Divinylbenzene