Key Documents
387592
Sigma-Aldrich
Diethyl 3,5-pyrazoledicarboxylate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
212.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
55-58 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cc([nH]n1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H12N2O4/c1-3-14-8(12)6-5-7(11-10-6)9(13)15-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11)
chave InChI
MBWXLICVQZUJOW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)