383295
Barium ferrite
−325 mesh, 98%
Sinônimo(s):
Barium ferrite
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder
tamanho de partícula
−325 mesh
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ba].O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/Ba.12Fe.19O
chave InChI
AJCDFVKYMIUXCR-UHFFFAOYSA-N
Especificidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?