Documentos Principais
382094
Sigma-Aldrich
Dimethyl (R)-(+)-methylsuccinate
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3O2CCH2CH(CH3)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein:
1706307
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +4.8°, c = 2.9 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
p.e.
80-81 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C[C@@H](C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h5H,4H2,1-3H3/t5-/m1/s1
chave InChI
NFOQJNGQQXICBY-RXMQYKEDSA-N
Aplicação
Dimethyl (R)-(+)-methylsuccinate can be used in the synthesis of FK-506, a macrolide generally produced by Streptomyces tsukubaensis.[1]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A chemoenzymatic synthesis of the C10-C19 moiety of FK506
Gu R-L and Sih CJ
Tetrahedron Letters, 31(23), 3283-3286 (1990)
Tetrahedron Letters, 31, 3283-3283 (1990)