Ensaio
99%
forma
solid
pb
135-136 °C/8 mmHg (lit.)
pf
38-41 °C (lit.)
densidade
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(c1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,1H3
chave InChI
GCAAVRIWNMTOKB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup