381241
Diethylphenylphosphine
96%
Sinônimo(s):
NSC 158475
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.546 (lit.)
pb
120-121 °C/29 mmHg (lit.)
densidade
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CCP(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15P/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
LVTCZSBUROAWTE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Selective cross-dimerization
- Diastereoselective condensations
- Carboxyl migration reactions
- Selective hydrogenation
- Asymmetric induction by chiral diphosphines in ring contraction
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter